Imprimer
4-Dodécyloxybenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Dodecyloxy)benzaldehyde
L08889.06 L08889.03
L08889.06EA 136 EUR
L08889.06 L08889.03
4-Dodécyloxybenzaldéhyde ≥98%
4-Dodécyloxybenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 24083-19-0 Molecular Formula: C19H30O2 Formula Weight: 290.45 Melting Point: 26-29° Boiling Point: 165°/0.005mm MDL No.: MFCD00043523
Formule: C₁₉H₃₀O₂
Point d'ébullition: 165 °C (0,005 mmHg)
Point de fusion: 26…29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043523
Numéro CAS: 24083-19-0