Imprimer
5-Nitrosalicylaldéhyde 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
416180050 416180250
ACRO416180050EA 75.9 EUR
ACRO416180050 ACRO416180250
5-Nitrosalicylaldéhyde 98+%
5-Nitrosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₄
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007337
Numéro CAS: 97-51-8
EINECS: 202-587-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
GC ≥98.0 %