Imprimer
3-Nitrobenzaldéhyde 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
128411000 128415000
ACRO128411000EA 44.7 EUR
ACRO128411000 ACRO128415000
3-Nitrobenzaldéhyde 99%
3-Nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₃
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…59 °C
Densité: 1,481 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007249
Numéro CAS: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
UN: 3077
Indice Merck: 12,06684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-brown Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %