Imprimer
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
168760250 168761000 168765000 168760025
ACRO168760250EA 33.6 EUR
ACRO168760250 ACRO168761000 ACRO168765000 ACRO168760025
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde 99+%
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Point d'ébullition: 176…177 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 70…75 °C
Densité: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Point éclair: 164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003381
Numéro CAS: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Indice Merck: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 75 °C
GC ≥99.0 %