Imprimer
4-(Diéthylamino)benzaldéhyde 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11825.22 A11825.36
A11825.22EA 54.2 EUR
A11825.22 A11825.36
4-(Diéthylamino)benzaldéhyde 97%
4-(Diéthylamino)benzaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 120-21-8 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Flash Point: 165°(329°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 173-175°/7mm Beilstein Reference: 511102 MDL No.: MFCD00003382
Formule: C₁₁H₁₅NO
Point d'ébullition: 173…175 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 39…41 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 165 °C (329 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003382
Numéro CAS: 120-21-8
EINECS: 204-377-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III