Imprimer
4-(Diéthylamino)benzaldéhyde 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
114001000 114005000
ACRO114001000EA 66.3 EUR
ACRO114001000 ACRO114005000
4-(Diéthylamino)benzaldéhyde 99%
4-(Diéthylamino)benzaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₅NO
Point d'ébullition: 174 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 38…41 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003382
Numéro CAS: 120-21-8
EINECS: 204-377-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to brown to black Coarse crystals or chunks or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Fluorescence max 605 nm (in Methanol)
Optimum lasing 614 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient ≥105000 l/(mol.cm) (at Lambda max)