Imprimer
Viscosimètres Cannon-Fenske pour mesures automatiques
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
285403712 285403729 285403745 285403753 285403761 285403778 285403786 285403794 285403807 285403737 285403815
SCOI285403712EA 384 EUR
SCOI285403712 SCOI285403729 SCOI285403745 SCOI285403753 SCOI285403761 SCOI285403778 SCOI285403786 SCOI285403794 SCOI285403807 SCOI285403737 SCOI285403815
Viscosimètres Cannon-Fenske pour mesures automatiques
Viscosimètres Rhéomètres capillaires
Viscosimètres Cannon-Fenske pour des mesures automatiques dans les analyses de routine.
Convient aux liquides transparents, aux liquides moussants et aux mélanges liquides à composants hautement volatiles.