Imprimer
Viscosimètres Cannon-Fenske à flux inversé pour mesures manuelles
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
285403067 285403018 285403034 285403001 285403026 285403042 285403075 285403083 285403091 285403104 285403112
SCOI285403067EA 500 EUR
SCOI285403067 SCOI285403018 SCOI285403034 SCOI285403001 SCOI285403026 SCOI285403042 SCOI285403075 SCOI285403083 SCOI285403091 SCOI285403104 SCOI285403112
Viscosimètres Cannon-Fenske à flux inversé pour mesures manuelles
Viscosimètres Rhéomètres capillaires
Viscosimètres à flux inversé étalonnés avec des constantes.
Conçus pour les mesures manuelles de liquides opaques.