Imprimer
Viscosimètres Ubbelohde, Cannon-Fenske
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
285402124 285402132 285402149 285402157 285402165 285402173 285402181 285402198 285402202 285402219 285402227
442-1195EA 488 EUR
442-1195 442-1196 442-1197 442-1198 442-1199 442-1217 442-1218 442-1219 442-1228 442-1229 442-1230
Viscosimètres Ubbelohde, Cannon-Fenske
Viscosimètres Rhéomètres capillaires
Viscosimètres capillaires calibrés pour des mesures automatiques dans les applications de routine.
Certifications: ISO/DIN 5105, ASTM D 2515, D 446