Vanilline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₈H₈O₃ Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼82 °C Densité: 1,056 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 153 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006942 Numéro CAS: 121-33-5 EINECS: 204-465-2 Indice Merck: 13,09998 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 10 g/l (25 °C) |
Melting Point | 82 °C |
Molar Mass | 152.14 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 154 °C (13 hPa) |
Vapor Pressure | 0.0029 hPa (25 °C) |
Flash Point | 153 °C |
Density | 1.06 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.3 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |