Benzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 100-52-7
Molecular Formula: C7H6O
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 62°(143°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.047
Refractive Index: 1.5450
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Almond-like
Melting Point: -26°
Boiling Point: 178-179°
Beilstein Reference: 471223
Merck Reference: 14,1058
UN No.: 1990
MDL No.: MFCD00003299
Formule:
C₆H₅CHO Poids moléculaire: 106.12 g/mol Point d'ébullition: 178…179 °C Point de fusion: –26 °C Densité: 1.047 Point éclair: 62 °C (143 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003299 Numéro CAS: 100-52-7 EINECS: 202-860-4 UN: 1990 ADR: 9 III Indice Merck: 13,01057 |