Imprimer
2,4,6-Tribromophénol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
160100050 160101000 160105000
ACRO160100050EA 45.6 EUR
ACRO160100050 ACRO160101000 ACRO160105000
2,4,6-Tribromophénol 98%
2,4,6-Tribromophénol
Formule: C₆H₃Br₃O
Poids moléculaire: 330.8 g/mol
Point d'ébullition: 290
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002150
Numéro CAS: 118-79-6
EINECS: 204-278-6
UN: 3077
Indice Merck: 12,09744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink to light brown Powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %