Imprimer
Papiers pour salles propres, TexBond® 20
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TX5719 TX5711_U TX5728 TX5731 TX5729 TX5723 TX5724 TX5711
818-0270EA 21.5 EUR
818-0270 TEXWTX5711_U 818-0273 818-0275 818-0274 818-0271 818-0272 818-0269
Papiers pour salles propres, TexBond® 20
Papiers
TexBond® est un papier pour salles propres permettant le contrôle de la contamination dans les environnements critiques. Il a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs recherchant un papier offrant des niveaux d'ions et de particules peu élevés, ainsi que des qualités de copie et d'écriture supérieures. Grâce à son opacité élevée, ce papier permet des copies nettes, sans transfert sur la page suivante.
  • Capacité de copie exceptionnelle
  • Compatible avec les imprimantes laser et les photocopieuses
  • Reproductions lisibles
  • Autoclavable pour une utilisation dans les environnements stériles
  • Weight: 75 g/m²