Imprimer
Récipients, avec ouverture et couvercle, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
242073408 242074507 242075109
SCOT242073408EA 54.9 EUR
SCOT242073408 216-0284 216-3118
Récipients, avec ouverture et couvercle, DURAN®
Pots Pots à usage général
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Jar can allows the storage and transport of materials. The matching lid prevents turbulence during transport or contamination.
Certifications: According to DIN 12340.