Imprimer
Récipients, échantillon, avec plaque de verre intégrée, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
213630504 213631106 213631303 213631903 213632805 213634703 213635802
SCOT213630504EA 80.3 EUR
SCOT213630504 216-0272 SCOT213631303 SCOT213631903 SCOT213632805 SCOT213634703 SCOT213635802
Récipients, échantillon, avec plaque de verre intégrée, DURAN®
Pots Pots à usage général
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Museum jars are used to store materials. The large glass surfaces allow a good view into the glass on its contents.