Imprimer
Lingettes pour salles blanches, stériles, Sterile TexTra™ 10
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TX3225 TX3224
115-0594EA 1120 EUR
115-0594 115-0593
Lingettes pour salles blanches, stériles, Sterile TexTra™ 10
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Ces lingettes épaisses, pli unique, en polyester à rebord soudé offrent la même capacité d'absorption qu'une lingette deux plis. Elles sont adaptées à tous les usages ainsi que pour l'application de grands volumes de solutions de nettoyage et désinfection.
  • Excellent for spill control
  • Sealed border prevents the release of particles and fibers
  • Easy and quick cleaning of aseptic cleanrooms without compromising the sterile nature of those environments
  • Withstands exposure to common cleaning and disinfecting solutions including bleaches, phenols and quats
Adaptée pour une utilisation dans les environnements de classe 1, ISO 3 à classe 100, ISO 5.
Cdt: Emballage adapté aux environnements stériles et hautement critiques.