Imprimer
Thermomètres de précision pour distillation
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05065006 05065001 05065004 05065005 05065002 05065003
LENZ05065006EA 112 EUR
LENZ05065006 LENZ05065001 LENZ05065004 LENZ05065005 LENZ05065002 LENZ05065003
Thermomètres de précision pour distillation
Thermomètres Thermomètres analogiques
Thermomètres de précision pour distillation avec cône NS 14/23, partie supérieure arrondie, graduations noires en verre dépoli.
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.