Imprimer
4-Bromophénol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
304410050 304411000 304415000
ACRO304410050EA 44 EUR
ACRO304410050 ACRO304411000 ACRO304415000
4-Bromophénol 97%
4-Bromophénol
Formule: C₆H₅BrO
Point d'ébullition: 236 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64…68 °C
Densité: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: ≥ 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002313
Numéro CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,01413
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %