Imprimer
2-Bromophénol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
157360100 157360500
ACRO157360100EA 88.4 EUR
ACRO157360100 ACRO157360500
2-Bromophénol 98%
2-Bromophénol
Formule: C₆H₅BrO
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1,49 g/cm³
Point éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002146
Numéro CAS: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,01413
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %