Imprimer
Flacons, iode avec joint rodé standard et bouchon, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
241922704 241923709 241924602 241925607
SCOT241922704EA 580 EUR
SCOT241922704 SCOT241923709 214-0192 SCOT241925607
Flacons, iode avec joint rodé standard et bouchon, DURAN®
Ballons Flacons à iode
DURAN® borosilicate glass 3,3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Volume graduations and labelling area.
With printed retrace code (batch identification).
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable