Imprimer
Bouteilles à col large, PEHD, économiques, avec bouchons à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
332189-0004 332189-0008 332189-0016 332189-0032 332189-0002
331-4261EA 448 EUR
331-4261 331-4262 331-4263 331-4264 331-0060
Bouteilles à col large, PEHD, économiques, avec bouchons à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent with PP screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant from −100 to +120 °C
  • Leakproof
Economical, break resistant disposable bottles for safe sample collection, transport and storage. Suitable for long-term storage in the absence of direct UV radiation.