Imprimer
2,6-Dibromophénol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene
A10573.03 A10573.06 A10573.14
A10573.03EA 48.5 EUR
A10573.03 A10573.06 A10573.14
2,6-Dibromophénol ≥99%
2,6-Dibromophénol
Purity: 99% CAS No.: 608-33-3 Molecular Formula: C6H4Br2O Formula Weight: 251.92 Odour: Phenol-like Melting Point: 53-57° Boiling Point: 255-256° Beilstein Reference: 2043614 MDL No.: MFCD00002152
Formule: C₆H₄Br₂O
Point d'ébullition: 255…256 °C
Point de fusion: 53…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002152
Numéro CAS: 608-33-3
EINECS: 210-161-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III