Imprimer
Fioles volumétriques, classe B, graduation rouge
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1430 1431 1432 1433 1434 1435
KART1430EA 17.3 EUR
KART1430 KART1431 KART1432 KART1433 KART1434 KART1435
Fioles volumétriques, classe B, graduation rouge
Ballons Fioles jaugées
En PP translucide, avec bouchon à vis.
  • Autoclavable
  • Chemically non absorbant
  • No wetting
  • Suitable for foodstuff
These flasks create no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20 °C. Translucency of PP enhanced when in contact with liquid. Thick walls eliminate distortion.Thin neck make final reading precise.