Imprimer
2-Bromo-1,4-diméthoxybenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15640.09 A15640.18 A15640.30
A15640.09EA 61.8 EUR
A15640.09 A15640.18 A15640.30
2-Bromo-1,4-diméthoxybenzène ≥98%
2-Bromo-1,4-diméthoxybenzène
Purity: 98% CAS No.: 25245-34-5 Molecular Formula: C8H9BrO2 Formula Weight: 217.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5700 Boiling Point: 260-262° Beilstein Reference: 2441884 MDL No.: MFCD00008355
Formule: C₈H₉BrO₂
Point d'ébullition: 260…262 °C
Densité: 1,441
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008355
Numéro CAS: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7