Imprimer
4,5-Dibromoveratrole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,2-Dibromo-4,5-dimethoxybenzene, 4,5-Dibromoveratrole
L01999.09 L01999.18 L01999.30
L01999.09EA 60.2 EUR
L01999.09 L01999.18 L01999.30
4,5-Dibromoveratrole ≥98%
4,5-Dibromoveratrole
Purity: 98+% CAS No.: 37895-73-1 Molecular Formula: C8H8Br2O2 Formula Weight: 295.96 Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 1953148
Formule: C₈H₈Br₂O₂
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014894
Numéro CAS: 37895-73-1
EINECS: 253-705-2