Imprimer
1-Bromo-2,4-dinitrobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22867.14 B22867.22
B22867.14EA 98.6 EUR
B22867.14 B22867.22
1-Bromo-2,4-dinitrobenzène ≥98%
1-Bromo-2,4-dinitrobenzène
Purity: 98% CAS No.: 584-48-5 Molecular Formula: C6H3BrN2O4 Formula Weight: 247.01 Melting Point: 70-73° UN No.: 3459 MDL No.: MFCD00041873
Formule: C₆H₃BrN₂O₄
Point de fusion: 70…73 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041873
Numéro CAS: 584-48-5
EINECS: 209-539-8
UN: 3459
ADR: 6.1,III