Imprimer
1-Bromo-2-nitrobenzène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromonitrobenzene
150350050 150350250 150351000
ACRO150350050EA 47.7 EUR
ACRO150350050 ACRO150350250 ACRO150351000
1-Bromo-2-nitrobenzène 98%
1-Bromo-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₄BrNO₂
Point d'ébullition: 261 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 40…43 °C
Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007045
Numéro CAS: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %