2-Bromoaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 615-36-1
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point:
Formule:
C₆H₆BrN Point d'ébullition: 228…230 °C Point de fusion: 27…31 °C Densité: 1,578 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007632 Numéro CAS: 615-36-1 EINECS: 210-421-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |