Imprimer
2-Bromoaniline 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
106610250 106611000 106615000
ACRO106610250EA 60.3 EUR
ACRO106610250 ACRO106611000 ACRO106615000
2-Bromoaniline 98%
2-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
Point d'ébullition: 229 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 1,578 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007632
Numéro CAS: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %