Imprimer
2,5-Dibromoaniline 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A19114.06 A19114.14 A19114.22
A19114.06EA 28.7 EUR
A19114.06 A19114.14 A19114.22
2,5-Dibromoaniline 97%
2,5-Dibromoaniline
Purity: 98% CAS No.: 3638-73-1 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.93 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Beilstein Reference: 1817548 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007636
Formule: C₆H₅Br₂N
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…56 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007636
Numéro CAS: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III