Imprimer
2,4-Dibromoaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13329.06 A13329.14 A13329.22
A13329.06EA 33.1 EUR
A13329.06 A13329.14 A13329.22
2,4-Dibromoaniline ≥98%
2,4-Dibromoaniline
Purity: 98+% CAS No.: 615-57-6 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.93 Odour: Characteristic Melting Point: 78-82° Boiling Point: 156°/24mm Beilstein Reference: 2206653 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007633
Formule: C₆H₅Br₂N
Point d'ébullition: 156 °C (24 mmHg)
Point de fusion: 78…82 °C
Densité: 2,297
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007633
Numéro CAS: 615-57-6
EINECS: 210-434-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III