2,4,6-Tribromoaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 147-82-0
Molecular Formula: C6H4Br3N
Formula Weight: 329.83
Melting Point: 118-122°
Boiling Point: 300°
Merck Reference: 14,9610
MDL No.: MFCD00007634
Formule:
C₆H₄Br₃N Point d'ébullition: 300 °C Point de fusion: 118…122 °C Densité: 2,350 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007634 Numéro CAS: 147-82-0 EINECS: 205-700-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,9610 |