1-Bromo-4-iodobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromo-1-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 589-87-7
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Odour: Recognizable
Melting Point: 89-93°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 1904545
MDL No.: MFCD00001051
Formule:
C₆H₄BrI Point d'ébullition: 252 °C Point de fusion: 89…93 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001051 Numéro CAS: 589-87-7 EINECS: 209-662-7 |