1-Bromo-3-iodobenzène 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromoiodobenzene
Formule:
C₆H₄BrI Point d'ébullition: 120 °C (18 mmHg) Point de fusion: –9,3 °C Densité: 2,21 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001043 Numéro CAS: 591-18-4 EINECS: 209-703-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6590 to 1.6620 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |