Imprimer
2-Bromo-5-fluorophénol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzene
A15064.06 A15064.14
A15064.06EA 47.3 EUR
A15064.06 A15064.14
2-Bromo-5-fluorophénol ≥97%
2-Bromo-5-fluorophénol
Purity: 97% CAS No.: 147460-41-1 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5540 Boiling Point: 184-186° Beilstein Reference: 7915214 MDL No.: MFCD00040939
Formule: C₆H₄BrFO
Point d'ébullition: 184…186 °C
Densité: 1,717
Point éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040939
Numéro CAS: 147460-41-1