Imprimer
1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14964.0010 8.14964.0050
8.14964.0010EA 0 EUR
8.14964.0010 8.14964.0050
1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄BrF₃O
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040834
Numéro CAS: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 11.7 mg/l (20 °C)
Molar Mass 241.01 g/mol
Boiling Point 91 - 92 °C (100 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (55 °C)
Flash Point 67 °C
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)