Imprimer
1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
A12104.06 A12104.14
A12104.06EA 59.7 EUR
A12104.06 A12104.14
1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène ≥98%
1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène
Purity: 98% CAS No.: 407-14-7 Molecular Formula: C7H4BrF3O Formula Weight: 241.01 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Unpleasant Boiling Point: 155-157° Beilstein Reference: 2046332 MDL No.: MFCD00040834
Formule: C₇H₄BrF₃O
Point d'ébullition: 155…157 °C
Densité: 1,622
Point éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040834
Numéro CAS: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN: 3334
ADR: 9,