Imprimer
4-Bromo-2-fluoroaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10228.22 A10228.09 A10228.14
A10228.22EA 137 EUR
A10228.22 A10228.09 A10228.14
4-Bromo-2-fluoroaniline ≥98%
4-Bromo-2-fluoroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 367-24-8 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 104°(219°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 103-108°/13mm Beilstein Reference: 2081089 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00010221
Formule: C₆H₅BrFN
Point d'ébullition: 103…108 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Point éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010221
Numéro CAS: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III