Imprimer
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15884.14 A15884.22
A15884.14EA 71.7 EUR
A15884.14 A15884.22
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène ≥98%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène
Purity: 98% CAS No.: 105931-73-5 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Beilstein Reference: 4740250 MDL No.: MFCD00010608
Formule: C₆H₃BrFI
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…50 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010608
Numéro CAS: 105931-73-5