Imprimer
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19190.06 A19190.14 A19190.22
A19190.06EA 73.5 EUR
A19190.06 A19190.14 A19190.22
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzène ≥97%
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzène
Purity: 97% CAS No.: 136434-77-0 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-38° Boiling Point: 80°/2.5mm Beilstein Reference: 4740251 MDL No.: MFCD00042577
Formule: C₆H₃BrFI
Point d'ébullition: 80 °C (2,5 mmHg)
Point de fusion: 34…38 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042577
Numéro CAS: 136434-77-0