Imprimer
Nonanoate de méthyle, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl nonanoate, Nonanoic acid methyl ester, Pelargonic acid methyl ester
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
76368-1ML 76368-5ML
76368-1MLEA 53.4 EUR
76368-1ML 76368-5ML
Nonanoate de méthyle, Supelco®
Nonanoate de méthyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
Numéro MDL: MFCD00009569
Numéro CAS: 1731-84-6
EINECS: 217-052-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13f28c6427a7137b8dcc3f3867271ab44f177779&vid=084789a5a0d23704f4738211b593d0f2d068aed9&prid=web&clid=SAPDAM