Imprimer
Heptadécanoate de méthyle, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
51633-1G 51633-5G
51633-1GEA 96 EUR
51633-1G 51633-5G
Heptadécanoate de méthyle, Supelco®
Heptadécanoate de méthyle
Formule: C₁₈H₃₆O₂
Numéro MDL: MFCD00009001
Numéro CAS: 1731-92-6
EINECS: 217-055-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba35cdd3aa2b51eafe9d3ac1f95e273968b41034&vid=fdee138dd473c4d9e98716e27d795d19079e7586&prid=web&clid=SAPDAM