Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 1007-16-5
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 138-141°
MDL No.: MFCD00042463
Formule:
C₇H₄BrFO₂ Point de fusion: 138…141 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042463 Numéro CAS: 1007-16-5 EINECS: 213-751-6 |