Imprimer

Acide oxalique dihydraté

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): Acide oxalique à 2 molécules d'eauAcide éthane dioïque dihydraté

PRLS87412.400EA 0 EUR
PRLS87412.400
Acide oxalique dihydraté
Acide oxalique dihydraté
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
Poids moléculaire: 126,07 g/mol
Point d'ébullition: 149…160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Indice Merck: 12,07043
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/2297216.jpg

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR