Imprimer
Dapsone, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4'-Diaminodiphénylsulfone, 4,4'-Sulfonyldianiline
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21073.0005 8.21073.0250
8.21073.0005EA 25.9 EUR
8.21073.0005 8.21073.0250
Dapsone, Sigma-Aldrich®
Dapsone
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00007887
Numéro CAS: 80-08-0
EINECS: 201-248-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.38 g/l (37 °C)
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 248.30 g/mol
Bulk Density 250 - 350 kg/m3
pH 5.5 - 7.5 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
Synonyms DDS, 4,4'-Sulfonyldianiline, Bis(p-aminophenyl) sulfone
Hill Formula C12H12N2O2S
Chemical Formula [4-(NH2)C6H4]2SO2