Imprimer
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20890.0025 8.20890.0100 8.20890.0005
8.20890.0025EA 176 EUR
8.20890.0025 8.20890.0100 8.20890.0005
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006445
Numéro CAS: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 214.22 g/mol