2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine stabilisé, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Triallyloxy-s-triazine, 2,4,6-Tris(allyloxy)-s-triazine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₂H₁₅N₃O₃ Poids moléculaire: 249.27 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006049 Numéro CAS: 101-37-1 EINECS: 202-936-7 UN: 3077 ADR: 9 III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 26 - 27 °C |
Molar Mass | 249.27 g/mol |
Boiling Point | 149 - 150 °C (3 hPa) decomposes |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (100 °C) |
Flash Point | 165 - 170 °C |
Density | 1.000 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |