Imprimer
Toluènediisocyanate mélange d'isomères ≥98% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Toluylene diisocyanate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08264.0100 8.08264.0500 8.08264.9025 8.08264.2500
8.08264.0100EA 31.2 EUR
8.08264.0100 8.08264.0500 8.08264.9025 8.08264.2500
Toluènediisocyanate mélange d'isomères ≥98% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Toluènediisocyanate
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formule: C₉H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 12…14 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01778251
Numéro CAS: 26471-62-5
EINECS: 247-722-4
UN: 2078
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay isomers (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Assay Toluylene-2,6-diisocyanate (NMR) 10.0 - 30.0 % (a/a)
Assay Toluylene-2,4-diisocyanate (NMR) 70.0 - 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.218 - 1.222
Identity (IR) passes test