Chlorure de méthylammonium, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Méthylamine chlorhydrate, Méthylammonium chlorure
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
CH₆ClN Poids moléculaire: 67.52 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00012849 Numéro CAS: 593-51-1 EINECS: 209-795-0 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 228 - 233 °C |
Molar Mass | 67.52 g/mol |
Bulk Density | 1100 kg/m3 |
Boiling Point | 225 - 230 °C (20 hPa) |
pH | 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Hill Formula | CH6ClN |
Chemical Formula | CH3NH3Cl |