Diisopropanolamine, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,1'-Iminodi-2-propanol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₁₅NO₂ Poids moléculaire: 133.19 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004531 Numéro CAS: 110-97-4 EINECS: 203-820-9 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 870 g/l (20 °C) |
Melting Point | 38 - 44 °C |
Molar Mass | 133.19 g/mol |
Boiling Point | 249 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.02 hPa (20 °C) |
Flash Point | 135 °C |
Refractive Index | 1.4702 (16 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.6 - 8.0 %(V) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.4 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 290 °C |